Fortfahren mit
SML3876
SHM115
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-((Perfluorophenyl)amino)-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyridin-5-ol, 6-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)amino]-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyridin-5(3H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H3F5N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.16
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352203
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=NC2=NON=C2C=C1NC3=C(C(F)=C(C(F)=C3F)F)F
Biochem/physiol Actions
Orally active mitochondria uncoupler that increases the energy expenditure and lowers the body fat mass in vivo.
SHM115 is an orally active mitochondria uncoupler (EC50 = 17 μM; measured as oxygen consumption rate (OCR) increase in L6 rat myoblast cells) that increases the energy expenditure and lowers the body fat mass in two diet-induced obesity mouse models, including an obesity prevention model (130 mg/kg/d via chow) and an obesity reversal model (130 mg/kg/d via oral gavage).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1760
SHM115 ≥98% (HPLC)
SML3876
SHM115
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)