Fortfahren mit
SML3877
SRI-32743
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)-N-(2-phenylbutyl)-4-quinazolinamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H25N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.51
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Allosteric modulator of monoamine transporters that acts as partial antagonists of dopamine uptake.
SRI-32743 is an allosteric modulator of monoamine transporters that acts as partial antagonists of dopamine uptake. SRI-32743 attenuates Tat (the HIV regulatory protein transactivator of transcription) induced inhibition of DAT-mediated dopamine uptake. Also, it alleviates the potentiation of cocaine reward in HIV-1 Tat transgenic mice.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA019004HPA073666WH0006717M1
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
clone 1E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)