Fortfahren mit
SML3889
NUCC-200823
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4,5,6,7-Tetrahydro-N-[[4-(1-piperidinyl)phenyl]methyl]-1-propyl-5-[[2-(4-pyridinyl)ethyl]amino]-1H-indazole-3-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H40N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.68
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41116158
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film or powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film or powder
color
, Almost Colorless
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
NUCC-200823 is potent and selective agonists for ACKR3 that competed effectively with CXCL12 for binding to ACKR3. NUCC-200823 does not activate CXCR4 or D2 receptors
Potent and selective agonists for ACKR3 that competed effectively with CXCL12 for binding to ACKR3
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA032003HPA049718SBP3500383
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
film or powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
, Almost Colorless
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)