Fortfahren mit
SML3900
955, CDK9 PROTAC trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-N-(5-(((5-(tert-butyl)oxazol-2-yl)methyl)thio)thiazol-2-yl)-1-(2-(4-(2-(2,6-dimethoxy-4-(3-oxo-3-(6-oxo-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl)prop-1-en-1-yl)phenoxy)ethyl)piperazin-1-yl)-2-oxoethyl)piperidine-4-carboxamide trifluoroacetate, PL-SNS-032 conjugate 955 trifluoroacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H53N7O8S2 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
836.03 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
955 CDK9 PROTAC is a cell penetrant conjugate of the CDK9 inhibitor SNS-032 with new recruiter of the E3 ligase KEAP1 piperlongumine that potently degrades CDK9 in MOLT4 cells. Similarly, to THAL-SNS-032, 955 induces CDK10 degradation. 955 exhibits potent antiproliferative activity in several prostate cancer cell lines including LNCaP, 22RV1, PC3 and DU145 cells.
Cell penetrant, potent and selective CDK9 degrader
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ATEH9A9AC1CDTA9H9876E608TA9H98DCB50B
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)