Fortfahren mit
SML3928
Bodilisant
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5,5-difluoro-1,3,7,9-tetramethyl-10-(4-(3-(piperidin-1-yl)propoxy)phenyl)-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2′,1′-f][1,3,2]diazaborinine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H34BF2N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.39
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
red to red-black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
High affinity histamine H3 receptor fluorescent ligand suitable to visualize H3 receptor in cells.
Bodilisant is a high affinity histamine H3 receptor fluorescent ligand suitable to visualize H3 receptor in cells. Bodilisant was successfully used to determine drug-target residence times for the H3 receptor ligands.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)