Fortfahren mit
SML3968
NSI-189
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(4-Benzylpiperazin-1-yl)-[2-(3-methylbutylamino)pyridin-3-yl]methanone, NSI 189, [2-[(3-Methylbutyl)amino]-3-pyridinyl][4-(phenylmethyl)-1-piperazinyl]methanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
Solubility:
DMSO: 2 mg/mL, clear
Color:
white to beige
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N2(CCN(CC2)C(=O)c3c(nccc3)NCCC(C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C22H30N4O/c1-18(2)10-12-24-21-20(9-6-11-23-21)22(27)26-15-13-25(14-16-26)17-19-7-4-3-5-8-19/h3-9,11,18H,10,12-17H2,1-2H3,(H,23,24)
InChI key
DYTOQURYRYYNOR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available neurogenic drug that ameliorates impaired memory function in Zucker diabetic fatty rats; exhibits long-acting antidepressant, procognitive, synaptoplastic, and neurotrophic activities.
NSI-189 is an orally available neurogenic drug with pleiotropic properties that ameliorates impaired memory function and plasticity in Zucker diabetic fatty rat model of type 2 diabetes through enhanced expression of mitochondrial complexes I, III, IV, and V. NSI-189 exhibits long-acting antidepressant, procognitive, synaptoplastic, and neurotrophic activities in patients with major depressive disorder.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0710SML4283
MI-181 ≥98% (HPLC), powder, Mitotic inhibitor
SML4283
MI-181
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder, Mitotic inhibitor
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)