Fortfahren mit
SML4020
XQ2B
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Cyclo(D-Phe-Ala-Thr-Arg-Leu-D-Phe-Pro-Val-Arg-Leu)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C59H92N16O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1201.46
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C([C@H]1N(C([C@H](NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@@H](N2)[C@H](C)O)=O)=O)=O)CC3=CC=CC=C3)=O)CCC1)N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@H](CC4=CC=CC=C4)C(N[C@H](C2=O)C)=O)=O)=O)CCCNC(N)=N)=O)C(C)C
Biochem/physiol Actions
In vivo active specific cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor that binds to DNA binding site of cGAS.
XQ2B, macrocyclic peptide derived from Gramicidin S, acts a specific cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor by directly targeting protein-DNA interface. XQ2B attenuates the host innate antiviral response.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABF124G7923
XQ2B ≥95% (HPLC)
SML4020
XQ2B
description
≥95% (HPLC)
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
form
-
form
lyophilized
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
-
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)