Fortfahren mit
SML4024
PZ-1922
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
1-(3-Chlorobenzyl)-4-(piperazin-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]quinoline hydrochloride, 1-[(3-Chlorophenyl)methyl]-4-(1-piperazinyl)-1H-pyrrolo[3,2-c]quinoline hydrochloride, PZ 1922 hydrochloride, PZ1922 hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H21ClN4 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.88 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
ClC1=CC(CN2C=CC3=C2C4=CC=CC=C4N=C3N5CCNCC5)=CC=C1
InChI key
MFUVKDHSDIAPMH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bioavailable triple acting, selective, high affinity 5-HT6R/5-HT3R dual antagonist and MAO-B reversible inhibitor; anti-AD agent.
PZ-1922 is a piperazinyl-pyrroloquinoline analog with favorable oral absorption and CNS penetration that simultaneously targets 5-HT6R (Ki = 17 nM), 5-HT3R (Ki = 0.45 nM), and MAO-B (pIC50 = 8.93). PZ1922 shows high selectivity over a selected panel of GPCRs, MAO-A and hERG. PZ 1922 effectively reverses cognitive impairment, prevents Aβ-induced memory decline in rodent models of Alzheimer’s disease (AD) (1.5 mg/kg/ip injection) and modulates neuroinflammatory processes.
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1693S3065
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)