Fortfahren mit
SML4029
NVS-STG2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Methyl 4-((4-(2-(tert-butyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)benzyl)amino)-3-methoxybenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H33NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.53
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1=CC=C(NCC2=CC=C(C3(C(C)(C)C)OCC(C)(C)CO3)C=C2)C(OC)=C1)=O
InChI key
CZSPKEVHLRWAFC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent STING allosteric agonist that induces a STING-mediated immune responses in cells.
NVS-STG2 is a potent STING (stimulator of interferon genes) allosteric agonist (AC=5.2 µM) that induces a STING-mediated immune responses in cells. It elicits potent antitumor activity in animal models. NVS-STG2 acts as molecular glue that binds the transmembrane domains of the neighboring STING dimers.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2723SML3400
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)