Fortfahren mit
SML4035
CGP 78608 hydrochloride
≥97%
Synonym(e):
CGP 78608 hydrochloride, CGP-78608 hydrochloride, CGP78608 hydrochloride, PAMQX hydrochloride, [(1S)-1-[[(7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-2,3-dioxo-5-quinoxalinyl)methyl]amino]ethyl]phosphonate, hydrochloride, P-[(1S)-1-[[(7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-2,3-dioxo-5-quinoxalinyl)methyl]amino]ethyl]phosphonic acid, hydrochloride (1:1)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13BrN3O5P·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.58
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97%
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
BrC1=CC(NC2=O)=C(C(CN[C@@H](P(O)(O)=O)C)=C1)NC2=O.Cl
Biochem/physiol Actions
Potent glycine site-selective NMDA receptor antagonist with anticonvulsant efficacy in vivo.
CGP 78608 (PAMQX) is a potent glycine site-selective NMDA receptor antagonist (IC50 = 5 nM by competitive binding against 5 nM [3H]MDL 105,519; IC50 = 3/2.7 μM against AMPA/kainate, >10 μM against CGP39653 (glutamate site) and channel blocker MK-801) that exhibits anticonvulsant efficacy in mice in vivo (electroshock-induced convulsion ED50 = 12 mg/kg i.p.).
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0594
description
≥97%
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)