Fortfahren mit
SML4039
SCH-527123
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Hydroxy-N,N-dimethyl-3-[[2-[[(1R)-1-(5-methyl-2-furanyl)propyl]amino]-3,4-dioxo-1-cyclobuten-1-yl]amino]benzamide, 2-Hydroxy-N,N-dimethyl-3-[[2-[[(1R)-1-(5-methylfuran-2-yl)propyl]amino]-3,4-dioxocyclobuten-1-yl]amino]benzamide, 3-[[3-[(Dimethylamino)carbonyl]-2-hydroxyphenyl]amino]-4-[[(R)-1-(5-methylfuran-2-yl)propyl]amino]cyclobut-3-ene-1,2-dione, CXCR2 Antagonist IV, MK 7123, MK-7123, MK7123, Navarixin, PS 291822, PS-291822, PS291822, SCH 527123, SCH527123
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.42
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@H](CC)c3[o]c(cc3)C)c1[c]([c](c1Nc2c(c(ccc2)C(=O)N(C)C)O)=O)=O
InChI key
RXIUEIPPLAFSDF-CYBMUJFWSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, high-affinity, potent and selective allosteric CXCR2 antagonist.
SCH-527123 is an orally active, high-affinity, potent and selective allosteric CXCR2 antagonist (IC50 = 2.6 nM) with much reduced CXCR1 potency (IC50 = 36 nM) and little activity against a large panel of enzymes, channels, and GPCRs (IC50 >10 µM). SCH-527123 blocks CXCL8- and CXCL1-induced human neutrophil (hPMN) chemotaxis in cultures (IC50 = 16 & <1 nM, respectively) and pulmonary neutrophilia in vivo (ED50 = 1.2 mg/kg mouse, 1.8 mg/kg rat p.o.) following intranasal LPS administration.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)