Fortfahren mit
SML4040
Danusertib
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
PHA739358, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-N-[1,4,5,6-tetrahydro-5-[(2R)-2-methoxy-2-phenylacetyl]pyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-yl]benzamide, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-N-[1,4,5,6-tetrahydro-5-[(2R)-methoxyphenylacetyl]pyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-yl]-benzamide, N-[5-((2R)-2-Methoxy-2-phenylethanoyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-yl]-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzamide, N-[5-(2R)-2-Methoxy-2-phenylacetyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo [3,4-c]pyrazol-3-yl]-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-benzamide, PHA 739358, PHA-739358
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H30N6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.55
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(N2CCN(CC2)C)C=C1)NC3=NNC4=C3CN(C([C@@H](C5=CC=CC=C5)OC)=O)C4
InChI
1S/C26H30N6O3/c1-30-12-14-31(15-13-30)20-10-8-19(9-11-20)25(33)27-24-21-16-32(17-22(21)28-29-24)26(34)23(35-2)18-6-4-3-5-7-18/h3-11,23H,12-17H2,1-2H3,(H2,27,28,29,33)/t23-/m1/s1
InChI key
XKFTZKGMDDZMJI-HSZRJFAPSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent ATP site-targeting kinase inhibitor against aurora A/B/C, FGFR1, Abl, Ret, and TrkA with anti-cancer efficacy in cultures and in vivo.
Danusertib (PHA-739358) is a potent ATP site-targeting aurora kinase inhibitor (IC50 = 13 nM/A, 79 nM/B, 61 nM/C; [ATP] = 2 Km, [substrate] = 5 Km) with additional potency against FGFR1, Abl, Ret, and TrkA (IC50 = 47, 25, 31, 31 nM, respectively; [ATP] = 2 Km, [substrate] = 5 Km). Danusertib exhibits antiproliferation activity in cancer cultures (IC50 20-300 nM among 15 cancer cell lines) and antitumor efficacy in mice with human cancer xenografts in vivo via i.v. (30 mg/kg q.d. or b.i.d.) or i.p. (15 mg/kg b.i.d.).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3721SML3641SML4344
vibrant-m
SML4344
Bitopertin
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)