Fortfahren mit
SML4047
MitoTEMPOL
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
2,2,6,6-Tetramethyl-4-[[5-(triphenylphosphonio)pentyl]oxy]-1-piperidinyloxy bromide, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-[5-(triphenylphosphonio)pentoxy]piperidin-1-oxybromide, Mito-TEMPOL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H42NO2P· Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
583.56
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
(Solid or Waxy semi-solid)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
(Solid or Waxy semi-solid)
color
white to light orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
MitoTEMPOL is a mitochondria-targeting antioxidant composed of the piperidine nitroxide TEMPOL and the lipophilic triphenylphosphonium cation. MitoTEMPOL is more active toward ubiquinol in mitochondrial membranes than butylTEMPOL, TEMPO and TEMPOL. Systemic administration of mitotempol prevents the sustained elevations of blood pressure in rats exposed to intermittent hypoxia (IH) for 10 days (10 mg/kg, i.p.).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0737581500176141
vibrant-m
SML4047
MitoTEMPOL
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap.
description
95%
form
(Solid or Waxy semi-solid)
form
powder
form
crystals, powder
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
color
white to light orange
color
white to light brown
color
orange
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)