Fortfahren mit
SML4049
TT-012, MITF dimer disruptor
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E,2′E)-N,N′-(Pyridine-2,6-diyl)bis(3-(furan-2-yl)acrylamide), (2E,2′E)-N,N′-2,6-Pyridinediylbis[3-(2-furanyl)-2-propenamide], TT 012, TT012
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H15N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.34
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=CC(NC(/C=C/C2=CC=CO2)=O)=N1)/C=C/C3=CC=CO3
InChI
1S/C19H15N3O4/c23-18(10-8-14-4-2-12-25-14)21-16-6-1-7-17(20-16)22-19(24)11-9-15-5-3-13-26-15/h1-13H,(H2,20,21,22,23,24)/b10-8+,11-9+
InChI key
YUFJMFXVUUMVCA-GFULKKFKSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective MITF dimerization disruptor with significant efficacy against melanoma both in vitro and in vivo.
TT-012 is a highly effective microphthalmia-associated transcription factor (MITF) dimerization inhibitor (Kd = 15.5 nM for the bHLH-LZ domain) that specifically targets melanoma by disrupting MITF′s DNA-binding activity. TT012 exhibits notable potency in inhibiting MITF dimer formation (IC50 = 13.1 nM) and reducing the growth of B16F10 melanoma cells (IC50 = 499 nM), while also lowering mRNA levels of MITF target genes in these cells (IC50 < 3.12 µM). TT 012 is particularly effective against melanoma cells with elevated MITF expression and markedly diminishes tumor growth and pulmonary metastasis in mice, achieving reductions of 79.7% and 93.9% at dosages of 2 mg/kg and 5 mg/kg, respectively, compared to controls.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4501879SAB5701003HPA003259
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)