Fortfahren mit
SML4062
Sulfo-NHS-SS-Biotin
>80% Na basis (elemental analysis)
Synonym(e):
3-[[2-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]ethyl]dithio]-propanoic acid 2,5-dioxo-3-sulfo-1-pyrrolidinyl ester sodium salt, 1-[3-[[2-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]ethyl]dithio]-1-oxopropoxy]-2,5-dioxo-3-pyrrolidinesulfonic acid monosodium salt, Sulfo-NHS-SS-Biotin sodium, Biotin-SS-Sulfo-Osu, EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H28N4NaO9S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
607.70
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
>80% Na basis (elemental analysis)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>80% Na basis (elemental analysis)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C(CC1=O)S(=O)(O[Na])=O)N1OC(CCSSCCNC(CCCC[C@H]2[C@]3([H])[C@](NC(N3)=O)([H])CS2)=O)=O
Biochem/physiol Actions
Sulfo-NHS-SS-biotin facilitates targeted and reversible protein biotinylation, serving diverse experimental and analytical objectives.
Sulfo-NHS-SS-biotin, a cleavable and water-soluble trifunctional derivatization agent that cannot enter cells, is utilized for labeling primary amines. This enables subsequent purification and enrichment through streptavidin-coated beads, followed by the release of thiolated primary amides under conditions that break disulfide bonds. Sulfo-NHS-SS-biotin finds applications in protein purification, reversible labeling, identifying target proteins, quantification of cell-surface proteins and conducting affinity-based assays.
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
935409SML4309
description
>80% Na basis (elemental analysis)
description
≥95%
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
assay
>80% Na basis (elemental analysis)
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)