Fortfahren mit
SML4071
BAY-593
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-1-((R)-7-(2-methoxyphenyl)-3,9-diazaspiro[5.5]undecan-3-yl)-2-phenylpropan-1-one, (2R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-1-[(7R)-7-(2-methoxyphenyl)-3,9-diazaspiro[5.5]undec-3-yl]-2-phenyl-1-propanone, BAY 593, BAY593, GGTase-I inhibitor BAY-593, YAP1/TAZ pathway inhibitor BAY-593
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H31F3N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.53
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
BAY-593, a GGTase-I inhibitor, primarily targets the YAP1/TAZ signaling pathway, a crucial axis in cell proliferation and tumor progression. Notably, BAY593 alters the mRNA expression levels of YAP1/TAZ target genes including CYR61, CTCF, ANKRD1, and CD274, indicating its specific molecular action. In vitro studies reveal its IC50 values: 9.41 nM for MDA-MB-231 TEAD-luc, 0.564 µM for MDA-MB-231 proliferation, and 38.4 nM for HT-1080 proliferation. The efficacious in vivo dose was determined as 5 mg/kg (p.o., BID), in the PXF 541 pleuromesothelioma xenograft model, showcasing its therapeutic potential in cancer treatment.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1603SML2703
BAY-593 ≥95% (HPLC)
SML4071
BAY-593
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)