Fortfahren mit
SML4110
Echinocystic Acid
≥97%
Synonym(e):
(3β,16α)-3,16-Dihydroxyolean-12-en-28-oic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H48O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
472.70
MDL number:
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41116107
Assay:
≥97%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Pentacyclic triterpene that display numerous activities including anti-tumor, anti-inflammatory, and anti-depression effects; potent inhibitor of Kv7.2/Kv7.3 (KCNQ2-3) channels.
Echinocystic acid is a pentacyclic triterpene extracted from various herbal materials including the fruits of Gleditsia sinensis Lam that display numerous activities including anti-tumor, anti-inflammatory, and anti-depression effects. Echinocystic acid is a potent inhibitor of Kv7.2/Kv7.3 (KCNQ2-3) channels.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL838481231750PHL89188
Echinacosid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1231750
Echinacosid
Echinacosid phyproof® Reference Substance
PHL89188
Echinacosid
description
≥97%
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥97%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Echinocystic Acid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)