Fortfahren mit
SML4136
BB2-50F
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-Amino-N-(aminoiminomethyl)-6-(2-benzofuranyl)-5-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-2-pyrazinecarboxamide, 3-Amino-5-(azepan-1-yl)-6-(benzofuran-2-yl)-N-carbamimidoylpyrazine-2-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H23N7O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.44
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352203
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(NC(C1=NC(C2=CC(C=CC=C3)=C3O2)=C(N4CCCCCC4)N=C1N)=O)=N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, selective and potent multi-targeting bioenergetic inhibitor of succinate dehydrogenase and the F1Fo-ATP synthase in Mycobacterium tuberculosis; bactericidal antibiotic in MTB.
BB2-50F, an amiloride derivative, is a cell penetrant, selective and potent multi-targeting bioenergetic inhibitor of succinate dehydrogenase and the F1Fo-ATP synthase in Mycobacterium tuberculosis. BB2-50F act as fast acting bactericidal antibiotic in both replicating and nonreplicating cultures of M. tuberculosis (MIC = 2.6 µM in M. tuberculosis mc2 6230). BB2-50F is a potent inhibitor of bacterial motility.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4700965SAB4701024SAB4701023
BB2-50F ≥98% (HPLC)
SML4136
BB2-50F
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)