Fortfahren mit
SML4141
KCNQ2 Activator Ebio1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Ebio1, N-(1,2-Dihydro-5-acenaphthylenyl)-4-fluorobenzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H14FNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.32
MDL number:
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(C(NC2=CC=C3C4=C2C=CC=C4CC3)=O)C=C1
Biochem/physiol Actions
Uniquely acting, highly selective sub-type activator for the KCNQ2 (KV7.2) potassium channel.
Ebio1 is a potent, sub-type selective KCNQ2 (KV7.2) potassium channel direct activator that is distinct from previously known activators of voltage-gated ion channels. Ebio1 operates through a unique mechanism, inducing a twist-to-open movement in the S6 helices of the channel, thereby increasing both the open probability and conductance of KCNQ2. KCNQ2 Activator Ebio1 has an EC50 of 247.3 nM for KCNQ2, making it tenfold more selective compared to KCNQ2/3, KCNQ4, and KCNQ5. Moreover, Ebio1 demonstrates minimal to negligible activation effects on other tested Kv, Nav, Cav, and K2P channel members, including hERG, BK, Nav1.1, Cav2.1, and TREK1.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AV35456HPA057112SML0723
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
-
color
, light to dark purple
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)