Fortfahren mit
SML4197
Eltrombopag olamine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3′-[(2Z)-2-[1-(3,4-Dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2′-hydroxy[1,1′-biphenyl]-3-carboxylic acid, bis-(monoethanolamine), (Z)-3′-(2-(1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4(5H)-ylidene)hydrazinyl)-2′-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid, bis-(monoethanolamine), SB 497115 bis-(ethanolamine) salt, SB-497115 bis-(ethanolamine) salt, SB497115 bis-(ethanolamine) salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H22N4O4·2C2H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
564.63
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light brown-red to very dark brown-red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective thrombopoietin (Tpo) receptor (TpoR) agonist in vitro and in vivo.
Eltrombopag is an orally active nonpeptide thrombopoietin receptor (TpoR) agonist that selectively induces STAT activation and proliferation (EC50 = 270 & 30 nM, respectively) of hToR-transfected, but not non-transfected, BAF3 cells. Eltrombopag increases the differentiation of primary human CD34(+) bone marrow cells into CD41(+) megakaryocytes ex vivo (EC50 = 100 nM) and exhibits thrombopoietic activity in chimpanzees in vivo (10 mg/kg/day p.o.).
Disclaimer
Hygroscopic Store with dessicant
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3182TA9947273574TA9H93CFBDD9
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)