Fortfahren mit
SML4232
SPC-839
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[[5-methoxy-2-(2-thienyl)-4-quinazolinyl]amino]-3-methyl-1H-pyrrole-2,5-dione, SPC 839, AS602868
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.39
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
SPC-839 is a potent suppressors of T cell activation that covalently targets XPO1 at Cys 528. It potently inhibits inflammation in mice with minimal impact on nuclear export and cell viability. SPC-839 exhibits efficacy in in vivo models of autoimmune disease.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)