Fortfahren mit
SML4243
Veliparib
≥98% (HPLC), powder, PARP inhibitor
Synonym(e):
2-[(2R)-2-Methyl-2-pyrrolidinyl]-1H-benzimidazole-7-carboxamide, 2-[(2R)-2-Methylpyrrolidin-2-yl]-1H-1,3-benzodiazole-4-carboxamide, 2-[(2R)-2-Methylpyrrolidin-2-yl]-1H-benzimidazole-4-carboxamide, ABT-888, A 861695, ABT 888
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.29
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Application
Veliparib may be used in cell proliferation and colony forming assay to study its effect on O 6-methylguanine methyltransferase (MGMT) unmethylated glioblastoma.
Biochem/physiol Actions
Veliparib (ABT-888) is an orally active, potent and selective poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor (Ki = 5.2 nM PARP1, and 2.9 nM PARP2) that exhibits potent anti-cancer activity. Veliparib blocks DNA damage repair in cancer cells, additionally rendering them more susceptible for other anti-cancer drugs. As a potent PARP1 and PARP2 inhibitor it induces synthetic lethality in cancer cells.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)