Fortfahren mit
SML4290
AU-24118 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(4-(1′-(4-(3-Amino-6-(2-hydroxyphenyl)pyridazin-4-yl)phenyl)-[1,4′-bipiperidin]-4-yl)phenoxy)piperidine-2,6-dione hydrochloride, AU 24118 hydrochloride, AU24118 hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H40N6O4 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
632.75 (free base basis)
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
AU-24118 is an orally active, potent and selective SWI/SNF ATPase degrader composed of an E3 ligase cereblon (CRBN) ligand linked to the SMARCA2/4 and PBRM1 (PB1)-selective bromodomain (BrD) inhibitor SGC-SMARCA-BRDVIII. AU-24118 induces near complete degradation of cellular SMARCA2/4 and PBRM1 (4-8h, 100 nM, 22Rv1 cells) and blocks SWI/SNF-dependent survival in cancer cultures (IC50 <100 nM post 5-day treatment; C42B, LNCaP, 22Rv1, VCaP). AU-24118 induces tumor regression in a castration-resistant prostate cancer (CRPC) VCaP xenograft model (15 mg/kg 3x/wk via p.o.) and is enhanced with concurrent AR antagonist enzalutamide treatment (10 mg/kg 5x/wk via p.o.).
Disclaimer
Hygroscopic, store with desiccant
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3094SML3095SML2923
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)