Fortfahren mit
SML4294
SBI-115
≥98% (HPLC), powder, TGR5/GPBAR1 antagonist
Synonym(e):
3-Methylphenyl 5-chloro-2-(ethylsulfonyl)-4-pyrimidinecarboxylate, m-tolyl 5-chloro-2-(ethylsulfonyl) pyrimidine-4-carboxylate, SBI-115, TGR5 Antagonist, SBI115, SBI 115
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H13ClN2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.78
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Application
SBI-115 may be used in cell proliferation and cyclic adenosine monophosphate (cAMP) assay to determine its effects on rodents with polycystic liver diseases and, to explore the mechanisms of TGR5 in inhibiting NLR family pyrin domain containing 3 (NLRP3) inflammasome under inflammatory conditions.
Biochem/physiol Actions
SBI-115, a specific TGR5/GPBAR1 antagonist, blocks agonist activation, inhibiting TGR5-Gαs-cAMP signaling and reducing intracellular cAMP in cystic cholangiocytes. This antagonism dose-dependently inhibits agonist-induced proliferation and reduces 3D cholangiocyte spheroid growth in vitro, enabling SBI-115 to attenuate Polycystic Liver Disease (PLD) pathology by modulating cAMP. Beyond PLD, SBI-115′s TGR5 modulation impacts inflammation by offsetting bile acid suppression of IL-1β/NLRP3 in macrophages and influences macrophage M2 polarization in non-small cell lung cancer, promoting antitumor immunity in vitro. Additionally, SBI-115 (1 µM) elevates triglycerides and reduces P-PPARA in fatty-degenerated hepatocytes, implicating TGR5 in lipid metabolism.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)