Fortfahren mit
SML4295
TAC
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-4-fluoro-3,5-dimethylbenzenesulfonamide, TERT activator compound
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12ClF2NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Cell penetrant, selective and potent activator of telomerase reverse transcriptase (TERT).
TAC (TERT activator compound) is a cell penetrant, selective and potent activator of telomerase reverse transcriptase (TERT) that upregulates TERT transcription through activation of the MEK/ERK/AP-1 cascade. It induces TERT expression in WS fibroblasts (0.5 µM) and increases telomere synthesis in primary human cells. TAC alleviates neuroinflammation, increases neurotrophic factors, stimulates adult neurogenesis, and preserves cognitive function without toxicity in brain of naturally aged mice.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM45471CB_90071812I29204
TAC ≥98% (HPLC)
SML4295
TAC
vibrant-m
CTAC
description
≥98% (HPLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥99%
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)