Fortfahren mit
SML4301
Desthiobiotin-NHS
≥95% (HPLC), powder, amine-reactive NHS tag
Synonym(e):
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-((4R,5S)-5-methyl-2-oxoimidazolidin-4-yl)hexanoate, Desthiobiotin N-hydroxysuccinimidyl ester, NHS-Desthiobiotin,N-Hydroxysuccinimido dethiobiotinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H21N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.33
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Application
Desthiobiotin-NHS may be used in protein modification, bioconjugation, and pull-down assays.
Biochem/physiol Actions
Desthiobiotin-NHS, an amine-reactive NHS tag, facilitates efficient and reversible protein enrichment. The desthiobiotin handle, a structural analog of biotin lacking a sulfur atom, exhibits a reduced binding affinity for avidin/streptavidin (µM KD) compared to biotin (pM KD), enabling gentle elution through competitive displacement with biotin or by weakening the interaction with mild alkali, thereby preserving protein integrity. This NHS tag readily conjugates to protein amines, enabling flexible, multi-cycle binding, washing, and elution. Note: the lower affinity of the desthiobiotin handle requires careful optimization to minimize non-specific interactions and potential loss during washes compared to biotin-streptavidin systems.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3775
description
≥95% (HPLC), powder, amine-reactive NHS tag
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)