Fortfahren mit
SML4306
4-Azido-L-phenylalanine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(4-azidophenyl)propanoic acid hydrochloride, H-Phe(4-N3)-OH HCl, 4-Azidophenylalanine HCl, p-Azido-L-phenylalanine HCl, pAzF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10N4O2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.66
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
4-Azido-L-phenylalanine (pAzF), an unnatural amino acid featuring a bioorthogonal azide handle, is site-specifically incorporated into proteins via genetic code expansion, providing a unique modification site. This incorporated azide enables precise attachment of probes (dyes, tags, therapeutics) through bioorthogonal click chemistry or photo-crosslinking, yielding proteins with novel functionalities for imaging, interaction studies, and creating biomaterials/bioconjugates. Consequently, 4-Azido-L-phenylalanine (pAzF) is a powerful tool in chemical biology and biotechnology for protein engineering, functional analysis, and therapeutic applications across diverse cellular systems.
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)