Fortfahren mit
SML4329
MN551
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-4-(3-((3-(2-Chloroacetamido)benzyl)amino)-2-(2-(4-fluorophenyl)acetamido)-3-oxopropyl)phenyl phosphoric acid, MN 551, MN-551
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H26ClFN3O7P
Molekulargewicht:
577.93
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
MN551 is an E3 ligase suppressor of cytokine signaling 2 (SOCS2) inhibitor that blocks SOCS2 substrate binding by covalently modifying SOCS2 SH2 domain EF loop Cys111. MN551 also effectively modifies SH2 containing protein (CISH) (Cys114), but not SOCS4 (Cys350) or SOCS6 (no EF loop Cys). Preincubation of K562 lysate with MN551 (1.5h at r.t.) blocks endogenous SOCS2 from binding immobilized GHR pY595 substrate peptide (IC50 = 5.9 µM).
Disclaimer
Hygroscopic Store with desiccant
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)