Fortfahren mit
SML4336
Neurobiotin Tracer
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(+)-Biotinyl-2-aminoethan-1-aminium chloride, Biotin-EDA HCl, N-(2-Aminoethyl) biotinamide hydrochloride, N-(2-Aminoethyl)-5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide hydrochloride, N-Biotinyl-ethylenediamine HCl, N-Biotinyl-ethylenediamine hydrochloride, NeuroBio-Trace, Neurobiotin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22N4O2S·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.85
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
08599142026
description
≥95% (HPLC)
description
≥96.5% (HPLC)
description
97%
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥96.5% (HPLC)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
methanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
ammonium hydroxide: soluble 10 mg/mL, DMF: soluble, alcohols: slightly soluble
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)