Fortfahren mit
SML4344
Bitopertin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
RG1678, [4-(3-Fluoro-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)piperazin-1-yl]-[5-methanesulfonyl-2-((S)-2,2,2-trifluoro-1-methylethoxy)phenyl]methanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20F7N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
543.46
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Bitopertin (RG1678) is an orally available, potent (IC50=30nM) and selective inhibitor of glycine transporter GlyT1. Glycine transporters remove the neurtransmitter glycine from the synapse; their inhibition prolongs glycine transmission. GlyT1 inhibitors increase levels of glycine in the synaptic cleft leading to positive modulation of glutamatergic N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor function since glycine is a co-transmitter at NMDA receptors. Recent reports indicate that hypofunction of NMDA receptors may play an important role in the pathophysiology of schizophrenia, in particular the negative symptoms of the disease. Bitopertin is the first GlyT1 inhibitor to have a beneficial effect in schizophrenic patients.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9947273541S155Y0000079
vibrant-m
SML4344
Bitopertin
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)