Fortfahren mit
SML4349
LIH383 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
FGGFMRRK-NH2 trifluoroacetate, H-Phe-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Lys-NH2 trifluoroacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H72N16O8S · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
997.22 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
LIH383 is a highly potent and highly selective agonist of scavenger receptor for chemokines ACKR3 (CXCR7) that potentiate opioid peptides activity towards classical receptors. It inhibits ACKR3’s negative regulatory function on opioid peptides in rat brain.
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3860SML3143
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
form
powder
form
film
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)