Fortfahren mit
SML4368
SerBut
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S)-2-Amino-3-(butanoyloxy)propanoic acid hydrochloride, O-(1-Oxobutyl)-L-serine, O-Butyryl-L-serine hydrochloride, O-Butyryl-L-Ser hydrpchloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO4·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.64
UNSPSC Code:
12352203
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
SerBut (O-butyryl-L-serine) is an orally available, serine-conjugated butyrate precursor with therapeutic efficacy against autoimmune arthritis and neuroinflammation in vivo in mouse models of collagen antibody-induced arthritis (CAIA) (anti-collagen mAb on day 0, LPS i.p. on day 3, daily 20 mg SerBut/mouse p.o. starting on day -14 or twice daily 25 mg SerBut/mouse p.o. starting on day 4) and experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) (MOG35-55/CFA + PTX on day 0, daily 24 mg SerBut/mouse p.o. starting on day 2 with or twice daily 24 mg SerBut/mouse p.o. starting on day 2 without 100 mM SerBut in drinking water throughout starting day -14).
Disclaimer
Hygroscopic Store with desiccant
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP318PHR324674124
SerBut ≥98% (HPLC)
SML4368
SerBut
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)