Fortfahren mit
SML4373
Cafestol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3bS,5aS,7R,8R,10aR,10bS)-3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-Dodecahydro-7-hydroxy-10b-methyl-5a,8-methano-5aH-cyclohepta[5,6]naphtho[2,1-b]furan-7-methanol, Cafesterol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.43
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL82294C1305PHL86057
Cafestol ≥98% (HPLC)
SML4373
Cafestol
Cafestol phyproof® Reference Substance
PHL82294
Cafestol
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98%
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cafestol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)