Fortfahren mit
SML4376
MFS03
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(2-(3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanamido)ethyl)phenyl sulfurofluoridate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15FN2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.35
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
The MFS03 (maleimido fluorosulfonyl) linker is a heterobifunctional covalent tether that converts affinity proteins (affibody and monobody) into irreversible therapeutics. MFS03 features a maleimide for cysteine conjugation and a bio-orthogonal aryl fluorosulfate warhead on a flexible spacer (2.92–17.7 Å), which initiates a proximity-enabled Sulfur(VI) Fluoride Exchange (SuFEx) reaction with target nucleophiles like histidine or lysine. On HER2/EGFR scaffolds, this covalent anchoring enhances therapeutic performance, yielding >2-fold tumor retention, 185% higher cellular uptake, and near-complete tumor inhibition. This permanent binding decouples pharmacodynamics from pharmacokinetics, boosting cytotoxicity 2.5- to 4.9-fold (to 0.31 nM) while maintaining a favorable biosafety profile.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)