Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17ClFN7O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.90
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
MSC-1186 (MSC2711186) is a potent and selective (SR)-rich splicing factor (SRSF) protein kinases (serine-arginine protein kinases) inhibitor (SRPK1/2/3 IC50 = 2.7/81/0.59 nM; SRPK2 Kd = 145 nM by ITC; selectivity assessed at 1 µM against 395 Kinases) with high cellular potency (SRPK1/3 IC50 = 98/40 nM by whole cell NanoBRET assay) and no activity towards CLKs or DYRKs (IC50 >10 µM).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Srpk1 | description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Msc |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to light brown | color - | color white to beige | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.


