Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

SML4388

WSP-1

≥98% (HPLC)

Synonym(e):

6′-Methoxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3′-yl 2-(2-pyridinyldithio)benzoate, 3′-Methoxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9′-xanthen]-6′-yl 2-(pyridin-2-yldisulfaneyl)benzoate, H2S Sensor WSP-1, Washington State Probe 1, WSP 1, WSP1

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis

Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C33H21NO6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
591.65
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Quality Segment

assay

≥98% (HPLC)

form

powder

storage condition

protect from light

color

white to beige

solubility

DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)

storage temp.

2-8°C

Biochem/physiol Actions

WSP-1 is a highly selective turn-on fluorescent sensor for hydrogen sulfide detection in living cells and plant systems, employing a nucleophilic substitution-cyclization mechanism to rapidly sense both exogenous and endogenous H2S. With λex/λem of 476/516 nm and a quantum yield (ϕ) of 0.003, WSP-1 exhibits a remarkable 130-fold fluorescence increase upon H2S binding, achieving a detection limit of 60 nM and demonstrating excellent selectivity over other biothiols like cysteine and glutathione. WSP1 maintains optimal performance across physiological pH ranges (6-9) and stability even at higher pH values, outperforming its counterpart WSP-5 in highly alkaline conditions. Despite its poor water solubility necessitating the use of organic co-solvents or surfactants, WSP-1′s fast response time, low nanomolar sensitivity, and significant fluorescence enhancement make it a valuable tool for real-time H2S imaging and quantification in complex cellular environments, enabling the study of H2S-mediated signaling pathways and potential therapeutic applications in cardiovascular and neurodegenerative diseases.

Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
SML3326421669PHR9041
vibrant-m

SML4388

WSP-1

Asp-Phe certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland

Supelco

PHR9041

Asp-Phe

description

≥98% (HPLC)

description

≥90% (HPLC)

description

96%

description

certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland

assay

≥98% (HPLC)

assay

≥90% (HPLC)

assay

96%

assay

-

form

powder

form

powder

form

powder

form

-

Quality Level

100

Quality Level

100

Quality Level

200

Quality Level

300

storage temp.

2-8°C

storage temp.

2-8°C

storage temp.

-

storage temp.

-

storage condition

protect from light

storage condition

-

storage condition

-

storage condition

-

solubility

DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)

solubility

DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)

solubility

-

solubility

-


Lagerklasse

11 - Combustible Solids

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen