Fortfahren mit
SML4417
USP30-I-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-((3R,5R)-1-Cyano-5-methylpyrrolidin-3-yl)-5-(3-cyanophenyl)oxazole-2-carboxamide, USP30 Inhibitor-1, USP30-IN-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H15N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.33
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
USP30-I-1 is a potent and selective cyanopyrrolidine-based covalent inhibitor of the mitochondrial deubiquitinase USP30, designed to enhance mitophagy by targeting the catalytic cysteine (Cys77) with high specificity at concentrations ≤1 μM. USP30-I-1 demonstrates dose-dependent inhibition with an IC50 of 94 nM in neuroblastoma cells, efficiently blocking USP30 activity with no significant toxicity reported in the tested models and no adverse effects on non-target proteins within the tested concentration range. USP30-I-1’s kinetic profile (kinact/KI = 0.18 μM⁻¹s⁻¹) highlights its effective covalent bond formation, while in vitro studies confirm its ability to disrupt ubiquitin-substrate interactions essential for mitophagy regulation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AMAB91295SAB4503385HPA016952
vibrant-m
SML4417
USP30-I-1
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL4438, purified immunoglobulin
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)