Fortfahren mit
SML4422
CAY10603
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
BML 281, Isox, tert-Butyl (4-(3-((7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl)carbamoyl)isoxazol-5-yl)phenyl)carbamate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.50
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
CAY10603, also known as BML-281 or Isox, is a highly selective HDAC6 inhibitor featuring an active site zinc-binding isoxazolo hydroxamate chelator, with IC50 values of 2.4 nM for HDAC6, 71 nM for HDAC1, and ~ 500 nM for HDAC10. CAY 10603 demonstrates significant anticancer potential, especially against pancreatic cancer cells with IC50 values below 0.5 μM, while also inhibiting tau deacetylation on KXGS motifs and Hedgehog signaling via Gli-dependent and independent pathways. CAY-10603 exhibits potent anti-inflammatory effects, suppressing inflammatory cascades and oxidative stress by modulating NF-κB and NLRP3 inflammasome pathways in various conditions.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)