Fortfahren mit
SML4431
SALAD1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-3-(2-((2-Fluoro-6-(1H-pyrazol-1-yl)benzyl)amino)-2-oxoethyl)-2-((1-methylquinolin-4(1H)-ylidene)methyl)benzo[d]thiazol-3-ium, 2,2,2-trifluoroacetate, 365A-061, MangoBright RNA Fluor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H25FN5OS·CF3CO2 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
635.63 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
SALAD1 (structure-informed, array-enabled LigAnD 1) is a cell-permeable, photostable, and ultrabright RNA-activated fluorophore. SALAD1 specifically and reversibly targets the Mango II aptamer (KDapp = 0.69 nM) with high selectivity. Upon binding, SALAD1 shows a remarkable 1,500-fold increase in fluorescence (λex 511 nm, λem 540 nm; Φ = 0.722, ε = 47,284 M⁻¹ cm⁻¹). This enables superior real-time confocal RNA imaging within living cells. Furthermore, the Mango III–SALAD1 complex, while binding less tightly, offers even greater brightness, expanding its potential for diverse live-cell imaging applications.
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)