Fortfahren mit
SML4449
Lentinan
Synonym(e):
Biomoduline, LC 33
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
(C42H70O35)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
storage condition
desiccated
color
faint beige to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Lentinan is a β-(1,3)-glucan with β-(1,6) branches, extracted primarily from shiitake mushrooms and used in medicine and dietary supplements. It exhibits potential antitumor, anti-inflammatory, antiviral, anti-diabetic, neuroprotective, and antioxidant properties. Lentinan acts as a biological response modifier and immunostimulant, improving intestinal barrier integrity by enhancing tight junction proteins, restoring redox balance, and reducing serum lipopolysaccharide levels. Lentinan modulates cell signaling and immune responses through β-glucan-responsive receptors like dectin-1, complement receptor 3, lactosylceramide, and TLRs, showing efficacy in treating various conditions including hepatitis, HIV, and certain cancers.
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)