Fortfahren mit
SML4468
1,2-Diphytanoyl-sn-glycero-3-PC
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(7R)-4-hydroxy-N,N,N,12,16,20,24-heptamethyl-10-oxo-7-[(3,7,11,15-tetramethyl-1-oxohexadecyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium, 4-oxide, inner salt, 1,2-Diphytanoyl-3-sn-phosphatidylcholine, 1,2-Diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine, 1,2-Diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, DPhPC, Diphytanoylphosphatidylcholine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H96NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
846.25
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
waxy solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
waxy solid
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
DPhPC (1,2-Diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) is an amphiphile that self-assembles into exceptionally stable model bilayers. Structurally defined by two branched phytanoyl chains (tetramethylated 16:0 fatty acids) at the sn-1 and sn-2 positions, its bulky hydrophobic tails create significant steric hindrance. This architecture prevents the formation of a rigid crystalline phase, resulting in a larger area per lipid (~81.2 Ų) and eliminating the gel phase transition. Consequently, the membrane remains in a consistent liquid-crystalline state, providing high resistance to oxidation and mechanical stress. This stability, combined with its zwitterionic phosphocholine headgroup that influences the hydration layer and electrostatic interface, makes DPhPC an ideal matrix for reconstituting ion channels, studying protein-lipid interactions, and developing robust nanoliposomes.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)