Fortfahren mit
SYNB135115
Synthware™ Desiccator with lid and ceramic plate
bottle O.D. 150 mm, clear borosilicate glass 3.3
Synonym(e):
Synthware B135115, desiccator with Top Knob
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear borosilicate glass 3.3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech B135115
bottle O.D.
150 mm
General description
Desiccator, Clear, Id 150mm, Includes Lid & Ceramic Plate
Application
kemetch; synthware; desiccator
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNB135118SYNB135124SYNB135121
description
bottle O.D. 150 mm, clear borosilicate glass 3.3
description
bottle O.D. 180 mm, clear borosilicate glass 3.3
description
bottle O.D. 240 mm, clear borosilicate glass 3.3
description
bottle O.D. 210 mm, clear borosilicate glass 3.3
manufacturer/tradename
Kemtech B135115
manufacturer/tradename
Kemtech B135118
manufacturer/tradename
Kemtech B135124
manufacturer/tradename
Kemtech B135121
material
clear borosilicate glass 3.3
material
clear borosilicate glass 3.3
material
clear borosilicate glass 3.3
material
clear borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
bottle O.D.
150 mm
bottle O.D.
180 mm
bottle O.D.
240 mm
bottle O.D.
210 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)