Fortfahren mit
SYNB140500
Synthware™ Glass wide mouth media bottle
borosilicate glass 3.3, capacity 500 mL, pink polypropylene cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Capacity:
500 mL
Material:
borosilicate glass 3.3 , clear bottle, pink polypropylene cap, wide-mouth
Feature:
with cap
Fitting:
GL 45 bottle
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass 3.3 , clear bottle, pink polypropylene cap, wide-mouth
joint
joint threaded neck
feature
with cap
manufacturer/tradename
Kemtech B141000
technique(s)
cell culture: suitable
capacity
500 mL
fitting
GL 45 bottle
General description
GL45 Wide Mouth Media Storage Bottle With Color Caps, 500mL includes Accessories: GL45-F
Application
kemetch; synthware; media bottle; GL45
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNB141000SYNF150050SYNS371207
description
borosilicate glass 3.3, capacity 500 mL, pink polypropylene cap
description
borosilicate glass 3.3, capacity 1000 mL, red polypropylene cap
description
capacity 50 mL, stopper size #3
description
borosilicate glass 3.3, capacity 50 mL
feature
with cap
feature
with cap
feature
-
feature
-
capacity
500 mL
capacity
1000 mL
capacity
50 mL
capacity
50 mL
fitting
GL 45 bottle
fitting
-
fitting
-
fitting
-
material
pink polypropylene cap, borosilicate glass 3.3 , clear bottle, wide-mouth
material
red polypropylene cap, borosilicate glass 3.3 , clear bottle, wide-mouth
material
glass flask, flat bottom flask
material
borosilicate glass 3.3
manufacturer/tradename
Kemtech B141000
manufacturer/tradename
Kemtech B140100
manufacturer/tradename
Synthware F150050
manufacturer/tradename
Kemtech S371207
joint
joint threaded neck
joint
-
joint
-
joint
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)