Fortfahren mit
SYNF44243L
Synthware™ three neck round bottom flask with vertical side necks
bottle capacity 3000 mL, side joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F44243L, 3-neck round flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104812
eCl@ss:
32060101
Material:
clear
Manufacturer/tradename:
Kemtech F44243L
Packaging:
pack of 1 ea
Joint:
side joint: ST/NS24/40
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear
joint
side joint: ST/NS24/40
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F44243L
bottle capacity
3000 mL
General description
Flask, Round Bottom, 3 Neck, Center 24/40, Side 24/40, 3L
Application
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF44242LSYNF44842LSYNF446500
description
bottle capacity 3000 mL, side joint: ST/NS 24/40
description
2000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
description
2000 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 24/40
description
500 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 24/40
manufacturer/tradename
Kemtech F44243L
manufacturer/tradename
Synthware F44242L
manufacturer/tradename
Synthware F44842L
manufacturer/tradename
Synthware F446500
material
clear
material
borosilicate glass flask, three-neck (vertical side necks), round bottom
material
borosilicate glass flask, round bottom , three-neck (vertical side necks)
material
round bottom , three-neck (vertical side necks), borosilicate glass flask
joint
side joint: ST/NS24/40
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
joint
side joint: ST/NS24/40, center joint: ST/NS29/42
joint
center joint: ST/NS29/42, side joint: ST/NS24/40
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
bottle capacity
3000 mL
bottle capacity
-
bottle capacity
-
bottle capacity
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)