Fortfahren mit
SYNP290170
Synthware™ Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 150 mL, diam. × H 80 mm × 40 mm
Synonym(e):
Synthware P290170
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121812
eCl@ss:
32040603
Manufacturer/tradename:
Kemtech P290170
Packaging:
pack of 1 ea
Material:
clear borosilicate glass 3.3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P290170
diam. × H
80 mm × 40 mm
volume
150 mL
General description
Dish, Crystallizing, With Spouts, 80X40mm, 150mL Capacity
Application
kemetch; synthware; dish; crystallizing
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNP291200SYNP290700SYNS371206
description
clear borosilicate glass 3.3, volume 150 mL, diam. × H 80 mm × 40 mm
description
clear borosilicate glass 3.3, volume 900 mL, diam. × H 150 mm × 75 mm
description
clear borosilicate glass 3.3, volume 250 mL, diam. × H 100 mm × 50 mm
description
borosilicate glass 3.3, capacity 30 mL
manufacturer/tradename
Kemtech P290170
manufacturer/tradename
Kemtech P291200
manufacturer/tradename
Kemtech P290700
manufacturer/tradename
Kemtech S371206
material
clear borosilicate glass 3.3
material
clear borosilicate glass 3.3
material
clear borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
volume
150 mL
volume
900 mL
volume
250 mL
volume
-
diam. × H
80 mm × 40 mm
diam. × H
150 mm × 75 mm
diam. × H
100 mm × 50 mm
diam. × H
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)