Fortfahren mit
T0157
Tumornekrosefaktor-α human
TNF-α, recombinant, expressed in yeast, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
Synonym(e):
hTNF-α, TNF-α
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in yeast
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
buffered aqueous solution
Mol wt:
~17.4 kDa
Impurities:
<10 EU/mLtested (LAL test)
biological source
human
recombinant
expressed in yeast
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
potency
>1x108 units/mg ED50
quality
endotoxin tested
specific activity
≥2 × 107 U/mg
mol wt
~17.4 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
0.1-10 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<10 EU/mLtested (LAL test)
color
colorless
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
TNFα (Tumornekrosefaktor-α) gehört zur TNF-Überfamilie und ist auf dem menschlichen Chromosom 6p21.33 lokalisiert.
Application
Menschlicher Tumornekrosefaktor-α wird verwendet, um die differenzielle Regulation von microRNA-146a, CFH (Komplementfaktor H), IRAK-1 (Interleukin-1-Rezeptor-assoziierte Kinase-1) und Tetraspanin-12 in primären Gehirnzellkulturen in Gegenwart von TNF-α zu untersuchen. Für die Bestimmung der Expression des interzellulären Adhäsionsmoleküls-1 (ICAM1) mittels ELISA.
Biochem/physiol Actions
Tumornekrosefaktor-α (TNF-α), auch als Cachectin bezeichnet, wird als membrangebundenes 26-kDa-Protein exprimiert und dann durch das TNF-α-konvertierende Enzym (TACE) gespalten, um das lösliche 17-kDa-Monomer freizusetzen, das zirkulierende Homotrimere bildet. TNF-α spielt mehrere Rollen bei Antitumor-Aktivitäten, Immunmodulation, Entzündungen, Anorexie, Kachexie, septischem Schock, Virusreplikation und Hämatopoese. TNF-α ist für viele transformierte Zellen zytotoxisch, aber in normalen diploiden Zellen stimuliert es die Proliferation (Fibroblasten), Differenzierung (Myeloidzellen) oder Aktivierung (Neutrophilen). TNF-α hat auch antivirale Wirkungen gegen DNA- und RNA-Viren und leitet die Produktion von mehreren anderen Zytokinen ein.
Tumornekrosefaktor-α (TNF-α), auch als Cachectin bezeichnet, wird als membrangebundenes 26-kDa-Protein exprimiert und dann durch das TNF-α-konvertierende Enzym (TACE) gespalten, um das lösliche 17-kDa-Monomer freizusetzen, das zirkulierende Homotrimere bildet. TNF-α spielt mehrere Rollen bei Antitumor-Aktivitäten, Immunmodulation, Entzündungen, Anorexie, Kachexie, septischem Schock, Virusreplikation und Hämatopoese. TNF-α wird von vielen verschiedenen Zellen mit zahlreichen induktiven und suppressiven Wirkstoffen exprimiert. TNF-α wird hauptsächlich von Makrophagen als Reaktion auf immunologische Herausforderungen, wie Bakterien (Lipopolysacchariden), Viren, Parasiten, Mitogene und andere Zytokine, produziert. TNF-α ist für viele transformierte Zellen zytotoxisch (wie der Name schon sagt), aber in normalen diploiden Zellen kann es die Proliferation (Fibroblasten), Differenzierung (Myeloidzellen) oder Aktivierung (Neutrophilen) anregen. TNF-α hat auch antivirale Wirkungen gegen DNA- und RNA-Viren und leitet die Produktion von mehreren anderen Zytokinen ein. Obwohl TNF-α in klinischen Studien als Antitumor-Wirkstoff verwendet wird, sind die Zytokin-, Wachstumsfaktor- und Hormonprodukte von Sigma ausschließlich für die Forschung bestimmt. TNF-α und das verwandte Molekül TNF-β (LT-α) teilen eine sehr enge strukturelle Homologie mit 28 % Aminosäuren-Sequenzidentität und beide aktivieren die gleichen TNF-Rezeptoren - TNFR1 und TNFR2. Maus- und humaner TNF-α teilen 79 % Aminosäuren-Sequenzidentität. Im Gegensatz zum humanen TNF-α ist die Mausform N-glykosyliert.
TNF-α steht mit der Bildung, dem Wachstum und der Destabilisierung von atherosklerotischen Plaques in Verbindung. TNF-α ist am Voranschreiten von Osteoarthritis beteiligt.
Physical form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, enthält 1 mg/ml Rinderserumalbumin.
Analysis Note
Die zytolytische Aktivität von TNF-α gegenüber WEHI-164-Zellen wurde mithilfe eines MTT-Toxizitätstests in Kultur gemessen. ED50 ist definiert als die Konzentration von TNF-α, die in Gegenwart von 1 μg/ml Actinomycin D halbmaximale Zytotoxizität vermittelt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tumornekrosefaktor-α human
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)