Fortfahren mit
T1068
Pharmed L/S tubing
size 18
Synonym(e):
Saint Gobain AY242022, Peristaltic Pump Tubing
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 ft
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 25 feet
manufacturer/tradename
Tygon
I.D.
0.31 in. (7.9 mm)
General description
Tubing for MasterFlex™ Peristaltic Pumps, PharMed tubing has been specifically formulated for the MasterFlex™ pump system. Great for tissue and cell work- nontoxic and nonhemolytic. Long service life minimizes risk of fluid exposure; reduces tubing cost and pump downtime.
  • Opaque to UV and visible light to protect light-sensitive fluids
  • Heat sealable, bondable, and formable
  • Extremely low gas permeability
Legal Information
MasterFlex is a trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T1318T0943T0568
description
size 18
description
size 25
description
size 17
description
size 14
I.D.
0.31 in. (7.9 mm)
I.D.
0.19 in. (4.8 mm)
I.D.
0.25 in. (6.4 mm)
I.D.
0.06 in. (1.6 mm)
packaging
pack of 25 feet
packaging
pack of 25 feet
packaging
pack of 25 feet
packaging
pack of 25 feet
manufacturer/tradename
Tygon
manufacturer/tradename
Tygon
manufacturer/tradename
Tygon
manufacturer/tradename
Tygon
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pharmed L/S tubing
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)