Fortfahren mit
T2020
(±)-α-Tocopherolphosphat Dinatriumsalz
water-soluble α-tocopherol analog
Synonym(e):
Alpha Tocopherol phosphate disodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 504,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C29H49O5PNa2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
554.65
UNSPSC Code:
12352205
eCl@ss:
34058016
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
MDL number:
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(OP(O)(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H51O5P.Na.H/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(34-35(30,31)32)23(5)24(6)28(26)33-29;;/h20-22H,9-19H2,1-8H3,(H2,30,31,32);;
InChI key
QRLCTLIPEFQSSG-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-α-Tocopherolphosphat-Natriumsalz wurde als Antioxidans verwendet, um seine Schutzwirkung gegenüber oxidativen Schäden in Hippocampusneuronen der Ratte zu beurteilen. Außerdem wurden seine molekularen Mechanismen und sein Transport durch die Plasmamembran untersucht.
Biochem/physiol Actions
Tocopherole (TCP) (Vitamin E) sind eine Reihe (α, β, γ und δ) chiraler, organischer Moleküle, deren Grad der Methylierung im Phenol-Teil des Chromanolrings variiert. Tocopherole sind lipide, lösliche Antioxidantien, die Zellmembranen vor oxidativer Schädigung schützen. α-Tocopherol ist die von Homo sapiens am besten absorbierte Form des Tocopherols. α-Tocopherolphosphat (TocP) wird zusammen mit α-Tocopherolacetat, α-Tocopherolnikotinat, α-Tocopherolsuccinat und anderen veresterten Formen als Vitamin-E-Zusatzstoff mit ähnlichen aber doch unterschiedlichen Aktivitäten genutzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T3001T325190669
description
water-soluble α-tocopherol analog
description
oil or semi-solid, ~1360 IU/g
description
synthetic, ≥96% (HPLC)
description
tested according to Ph. Eur.
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
96.0-102.0%
form
solid
form
oil or semi-solid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
yellow
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the solubility in water? In addition, what is the concentration of acetic acid to dissolve it at 20mg/ml on the spec sheet if AA is recommended?
    1 answer
    1. The solubility of this product in water has not been tested. Solubility testing is performed at 20 mg/mL in glacial acetic acid.