Fortfahren mit
T3196
Heptakis(2,3,6-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin
>95%
Synonym(e):
β-Cyclodextrin heptakis(2,3,6-tri-O-benzoate)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C182H154O56
Molekulargewicht:
3237.14
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Quality Segment
assay
>95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
Application
For capillary electrophoresis
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)