Fortfahren mit
T3418
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3138
nominal capacity 50 mL
Synonym(e):
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene 3138-0050, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 402,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121703
NACRES:
NB.11
eCl@ss:
32119210
Material:
cap (PP sealing cap), round bottom tube, transparent polycarbonate
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 10 ea
Feature:
RCF 50,000 × g
€ 402,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cap (PP sealing cap), round bottom tube, transparent polycarbonate
sterility
non-sterile
feature
RCF 50,000 × g
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 3138-0050
nominal capacity
50 mL
General description
Easily view contents using strong, transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes, equipped with sealing caps for leakproof† performance up to 50,000 x g.
Packaging
With sealing cap
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T3043T3293T3168
description
nominal capacity 50 mL
description
nominal capacity 10 mL
description
nominal capacity 30 mL
description
nominal capacity 16 mL
manufacturer/tradename
Nalgene® 3138-0050
manufacturer/tradename
Nalgene® 3138-0010
manufacturer/tradename
Nalgene® 3138-0030
manufacturer/tradename
Nalgene® 3138-0016
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
cap (PP sealing cap), round bottom tube, transparent polycarbonate
material
cap (Sealing cap), transparent polycarbonate , round bottom tube
material
round bottom tube, transparent polycarbonate , cap (PP sealing cap)
material
round bottom tube, transparent polycarbonate , cap (PP sealing cap)
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10
nominal capacity
50 mL
nominal capacity
10 mL
nominal capacity
30 mL
nominal capacity
16 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)